Tisk…
1-Methyl-1H-indazol-6-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3690-500MG OR3690-1G OR3690-5G
APOSOR3690-500MGEA 910 CZK
APOSOR3690-500MG APOSOR3690-1G APOSOR3690-5G
1-Methyl-1H-indazol-6-amine
1-Methyl-1H-indazol-6-amine
Vzorec: C₈H₉N₃
Bod tání: 174…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00456076
CAS číslo: 74728-65-7