Tisk…
2-Methyl-2H-indazol-6-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3688-1G OR3688-250MG
APOSOR3688-1GEA 1240 CZK
APOSOR3688-1G APOSOR3688-250MG
2-Methyl-2H-indazol-6-amine
2-Methyl-2H-indazol-6-amine
Vzorec: C₈H₉N₃
Bod tání: 148…150 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00464866
CAS číslo: 50593-30-1