Tisk…
3-Chloro-4-methylbenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3687-25G OR3687-5G OR3687-100G
APOSOR3687-25GEA 992 CZK
APOSOR3687-25G APOSOR3687-5G APOSOR3687-100G
3-Chloro-4-methylbenzonitrile 98%
3-Chloro-4-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₆ClN
MW: 151,60 g/mol
Bod tání: 46…48 °C
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001799
CAS číslo: 21423-81-4
EINECS: 244-381-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II