Tisk…
(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3686-250MG OR3686-500MG OR3686-1G
APOSOR3686-250MGEA 5060 CZK
APOSOR3686-250MG APOSOR3686-500MG APOSOR3686-1G
(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Vzorec: C₅H₈N₂O
Bod tání: 120…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06202901
CAS číslo: 45533-87-7