Tisk…
indane-5-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3684-1G OR3684-5G
APOSOR3684-1GEA 1450 CZK
APOSOR3684-1G APOSOR3684-5G
indane-5-sulphonyl chloride
indane-5-sulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₉ClO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05237217
CAS číslo: 52205-85-3
UN: 3261
ADR: 8,III