Tisk…
6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3683-1G OR3683-250MG
APOSOR3683-1GEA 705 CZK
APOSOR3683-1G APOSOR3683-250MG
6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₄Cl₂N₂
Bod tání: 152…154 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06761692
CAS číslo: 858516-69-5