Tisk…

7-Bromo-1-methyl-5-nitro-1H-indazole

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR3677-1G OR3677-500MG
APOSOR3677-1GEA 19110 CZK
APOSOR3677-1G APOSOR3677-500MG
7-Bromo-1-methyl-5-nitro-1H-indazole
7-Bromo-1-methyl-5-nitro-1H-indazole
Vzorec: C₈H₆BrN₃O₂
MW: 256,561 g/mol
Bod tání: 166…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607926
CAS číslo: 952183-39-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR