Tisk…
6-Bromo-1H-indazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3676-25G OR3676-5G
APOSOR3676-25GEA 1410 CZK
APOSOR3676-25G APOSOR3676-5G
6-Bromo-1H-indazole 98%
6-Bromo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Bod tání: 180…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03265457
CAS číslo: 79762-54-2