Tisk…
3-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3674-1G
APOSOR3674-1GEA 5790 CZK
APOSOR3674-1G
3-Bromo-4-chloro-1H-indazole
3-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄BrClN₂
Bod tání: 233…234 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781582
CAS číslo: 885521-40-4