1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Pyrrolidine-3-carboxylic acid, N-BOC protected
OR3670-1G
OR3670-5G
APOSOR3670-1GEA
622
CZK
APOSOR3670-1G
APOSOR3670-5G
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₇NO₄ MW: 215,25 g/mol Bod tání: 133…138 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02179181 CAS číslo: 59378-75-5 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |