Tisk…
2-Iodopyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3669-1G OR3669-25G OR3669-5G
APOSOR3669-1GEA 622 CZK
APOSOR3669-1G APOSOR3669-25G APOSOR3669-5G
2-Iodopyrazine
2-Iodopyrazine
Vzorec: C₄H₃IN₂
Bod varu: 109…110 °C/34mmHg
Hustota: 2,086 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01319019
CAS číslo: 32111-21-0