Tisk…
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3668-25G OR3668-5G
APOSOR3668-25GEA 5460 CZK
APOSOR3668-25G APOSOR3668-5G
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₆BrNO
Bod varu: 246 °C
Bod tání: 34…39 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039884
CAS číslo: 33674-96-3