Tisk…
7-Bromoindole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Bromo-1H-indole
OR3667-5G OR3667-1G
APOSOR3667-5GEA 1210 CZK
APOSOR3667-5G APOSOR3667-1G
7-Bromoindole 97%
7-Bromoindole
Vzorec: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Bod tání: 41…44 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00799492
CAS číslo: 51417-51-7