Tisk…
7-Chloroindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3666-1G
APOSOR3666-1GEA 992 CZK
APOSOR3666-1G
7-Chloroindole
7-Chloroindole
Vzorec: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Bod tání: 57…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321301
CAS číslo: 53924-05-3