Tisk…
4-Methoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3665-100G OR3665-25G OR3665-500G
APOSOR3665-100GEA 1540 CZK
APOSOR3665-100G APOSOR3665-25G APOSOR3665-500G
4-Methoxyphenylboronic acid
4-Methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
Bod tání: 204…206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039139
CAS číslo: 5720-07-0