Tisk…
3-Methoxyphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methoxyphenyl)borane, 3-Methoxybenzeneboronic acid
OR3664-25G OR3664-100G
APOSOR3664-25GEA 827 CZK
APOSOR3664-25G APOSOR3664-100G
3-Methoxyphenylboronic acid 97%
3-Methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Bod tání: 160…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00161359
CAS číslo: 10365-98-7