Tisk…

Methyl-4-formylbenzoate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Methyl terephthalaldehydate, Methyl 4-formylbenzoate

OR3659-100G OR3659-25G
APOSOR3659-100GEA 1160 CZK
APOSOR3659-100G APOSOR3659-25G
Methyl-4-formylbenzoate
Methyl-4-formylbenzoate
Vzorec: C₉H₈O₃
Bod varu: 265 °C
Bod tání: 60…63 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006950
CAS číslo: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR