4-Amino-6-methoxy-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3658-1G
OR3658-5G
APOSOR3658-1GEA
9530
CZK
APOSOR3658-1G
APOSOR3658-5G
4-Amino-6-methoxy-2-methylquinoline
4-Amino-6-methoxy-2-methylquinoline
Vzorec:
C₁₁H₁₂N₂O Bod tání: 202…203 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00552889 CAS číslo: 104217-23-4 |