7-Bromo-2-chloroquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3654-5G
OR3654-25G
APOSOR3654-5GEA
1910
CZK
APOSOR3654-5G
APOSOR3654-25G
7-Bromo-2-chloroquinoline 97%
7-Bromo-2-chloroquinoline
Vzorec:
C₉H₅BrClN MW: 242.5000 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06738671 CAS číslo: 99455-15-9 |