Tisk…
4-Chloro-8-methylquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3637-100MG OR3637-250MG
APOSOR3637-100MGEA 622 CZK
APOSOR3637-100MG APOSOR3637-250MG
4-Chloro-8-methylquinoline 97%
4-Chloro-8-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₈ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272330
CAS číslo: 18436-73-2