Tisk…
Fmoc-Cys(StBu)-OH
Dodavatel: Apollo Scientific
OR36369-25G
APOSOR36369-25GEA 17990 CZK
APOSOR36369-25G
Fmoc-Cys(StBu)-OH
Fmoc-Cys(StBu)-OH
Vzorec: C₂₂H₂₅NO₄S₂
MW: 431,565 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042617
CAS číslo: 73724-43-3