Tisk…
D-(-)-Isoleucine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (2R,3R)-(-)-Isoleucine, H-D-Ile-OH
OR36341-1G OR36341-5G
APOSOR36341-1GEA 1740 CZK
APOSOR36341-1G APOSOR36341-5G
D-(-)-Isoleucine
D-(-)-Isoleucine
Vzorec: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
MW: 131,17 g/mol
Bod tání: 265…274 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064221
CAS číslo: 319-78-8