Tisk…
4-Chloro-2,6-dimethylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3632-100MG OR3632-250MG
APOSOR3632-100MGEA 622 CZK
APOSOR3632-100MG APOSOR3632-250MG
4-Chloro-2,6-dimethylquinoline
4-Chloro-2,6-dimethylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₀ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272394
CAS číslo: 6270-08-2