Tisk…
6-Bromoquinolin-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-4-quinolinol, 6-Bromo-4-hydroxyquinoline
OR3631-1G OR3631-5G
APOSOR3631-1GEA 0 CZK
APOSOR3631-1G APOSOR3631-5G
6-Bromoquinolin-4-ol
6-Bromoquinolin-4-ol
Vzorec: C₉H₆BrNO
Bod tání: 281…283 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272435
CAS číslo: 145369-94-4