2,4,6-Trimethoxyaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3630-1G
OR3630-250MG
APOSOR3630-1GEA
7940
CZK
APOSOR3630-1G
APOSOR3630-250MG
2,4,6-Trimethoxyaniline
2,4,6-Trimethoxyaniline
Vzorec:
C₉H₁₃NO₃ Bod varu: 125…127 °C/0,1mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017165 CAS číslo: 14227-17-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |