Tisk…
4-(2-Bromoethoxy)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3628-1G OR3628-5G
APOSOR3628-1GEA 1070 CZK
APOSOR3628-1G APOSOR3628-5G
4-(2-Bromoethoxy)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
4-(2-Bromoethoxy)benzeneboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₂₀BBrO₃
Bod tání: 90…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027285
CAS číslo: 913836-27-8