Tisk…
5-Bromoanthranilic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Amino-5-bromobenzoic acid
OR3626-100G OR3626-25G
APOSOR3626-100GEA 992 CZK
APOSOR3626-100G APOSOR3626-25G
5-Bromoanthranilic acid 98%
5-Bromoanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Bod tání: 213…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007823
CAS číslo: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III