Tisk…
5-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3620-1G OR3620-500MG
APOSOR3620-1GEA 7610 CZK
APOSOR3620-1G APOSOR3620-500MG
5-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid 98%
5-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₅
Bod tání: 207…210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203261
CAS číslo: 730971-32-1