Tisk…
1-(Toluene-4-sulphonyl)indole-3-boronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR361656-1G OR361656-25G OR361656-5G
APOSOR361656-1GEA 4300 CZK
APOSOR361656-1G APOSOR361656-25G APOSOR361656-5G
1-(Toluene-4-sulphonyl)indole-3-boronic acid pinacol ester
1-(Toluene-4-sulphonyl)indole-3-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₂₁H₂₄BNO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08063118
CAS číslo: 1073354-51-4