Tisk…

Propen-1-ylboronic acid pinacol ester 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR361552-1G OR361552-5G
APOSOR361552-1GEA 10750 CZK
APOSOR361552-1G APOSOR361552-5G
Propen-1-ylboronic acid pinacol ester 98%
Propen-1-ylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₉H₁₇BO₂
Hustota: 0,881 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15143598
CAS číslo: 72824-05-6
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR