Tisk…
3-Methyl-4-pyridineboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Picoline-4-boronic acid, (3-Methylpyridin-4-yl)boronic acid
OR361538-1G OR361538-5G
APOSOR361538-1GEA 4300 CZK
APOSOR361538-1G APOSOR361538-5G
3-Methyl-4-pyridineboronic acid 98%
3-Methyl-4-pyridineboronic acid
Vzorec: C₆H₈BNO₂
MW: 136.9400 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03095365
CAS číslo: 894808-72-1