Tisk…
Oxindole-6-boronic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR361513-100MG OR361513-250MG OR361513-1G
APOSOR361513-100MGEA 0 CZK
APOSOR361513-100MG APOSOR361513-250MG APOSOR361513-1G
Oxindole-6-boronic acid 95+%
Oxindole-6-boronic acid
Vzorec: C₈H₈BNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12913936
CAS číslo: 1217500-61-2