2-Morpholino-3-pyridineboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR361503-1G
OR361503-5G
APOSOR361503-1GEA
7410
CZK
APOSOR361503-1G
APOSOR361503-5G
2-Morpholino-3-pyridineboronic acid 98%
2-Morpholino-3-pyridineboronic acid
Vzorec:
C₉H₁₃BN₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11867876 CAS číslo: 1218790-86-3 |