3-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Methoxynaphthalen-2-boronic acid, (3-Methoxynaphthalen-2-yl)boronic acid
OR361380-1G
OR361380-5G
APOSOR361380-1GEA
622
CZK
APOSOR361380-1G
APOSOR361380-5G
3-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 98%
3-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₁BO₃ MW: 202,0100 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12025968 CAS číslo: 104115-76-6 |