2-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR361326-100MG
OR361326-250MG
OR361326-1G
APOSOR361326-100MGEA
2530
CZK
APOSOR361326-100MG
APOSOR361326-250MG
APOSOR361326-1G
2-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95+%
2-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₄H₂₀BNO₅ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11855973 CAS číslo: 1083168-93-7 |