Tisk…
2,6-Dimethyl-3-pyridineboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR361168-250MG OR361168-1G OR361168-5G
APOSOR361168-250MGEA 2650 CZK
APOSOR361168-250MG APOSOR361168-1G APOSOR361168-5G
2,6-Dimethyl-3-pyridineboronic acid 96%
2,6-Dimethyl-3-pyridineboronic acid
Vzorec: C₇H₁₀BNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07437925
CAS číslo: 693774-55-9