Tisk…
2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2,6-Dimethylpyridin-4-yl)boronic acid
OR361167-1G
APOSOR361167-1GEA 1700 CZK
APOSOR361167-1G
2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid
2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid
Vzorec: C₇H₁₀BNO₂
MW: 150,9708 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11042425
CAS číslo: 846548-44-5