Tisk…
2,4-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR361114-1G OR361114-5G
APOSOR361114-1GEA 695 CZK
APOSOR361114-1G APOSOR361114-5G
2,4-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester 96%
2,4-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₅BCl₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06795660
CAS číslo: 68716-50-7