2,4-Dichloro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)boronic acid
OR361110-1G
APOSOR361110-1GEA
5130
CZK
APOSOR361110-1G
2,4-Dichloro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
2,4-Dichloro-5-methoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₇BCl₂O₃ MW: 220,85 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD12546454 CAS číslo: 431942-67-5 |