Tisk…
4-Cyano-2-pyridineboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR361048-1G OR361048-250MG
APOSOR361048-1GEA 26880 CZK
APOSOR361048-1G APOSOR361048-250MG
4-Cyano-2-pyridineboronic acid 98%
4-Cyano-2-pyridineboronic acid
Vzorec: C₆H₅BN₂O₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08703250
CAS číslo: 1072946-01-0