4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)acetonitrile
OR361030-1G
OR361030-5G
APOSOR361030-1GEA
4370
CZK
APOSOR361030-1G
APOSOR361030-5G
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₄H₁₈BNO₃ MW: 259.1100 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06795675 CAS číslo: 475272-13-0 |