Tisk…
2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Aminoindane hydrochloride
OR3610-100G OR3610-25G OR3610-5G
APOSOR3610-100GEA 3150 CZK
APOSOR3610-100G APOSOR3610-25G APOSOR3610-5G
2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₂ClN
MW: 169,6513 g/mol
Bod tání: 206…210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054294
CAS číslo: 70146-15-5