Tisk…
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR360704-25G OR360704-5G
APOSOR360704-25GEA 3140 CZK
APOSOR360704-25G APOSOR360704-5G
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester 98%
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester
Vzorec: C₁₆H₂₆B₂O₄S
Bod tání: 227…231 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800563
CAS číslo: 175361-81-6