Tisk…
4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR360668-1G OR360668-5G
APOSOR360668-1GEA 1580 CZK
APOSOR360668-1G APOSOR360668-5G
4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole 98%
4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole
Vzorec: C₁₈H₂₆B₂N₂O₄S
Bod tání: 207…212 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11656086
CAS číslo: 934365-16-9