Tisk…
Benzo[b]furan-3-boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Benzofuran-3-ylboronic acid
OR360664-5G
APOSOR360664-5GEA 4200 CZK
APOSOR360664-5G
Benzo[b]furan-3-boronic acid 98%
Benzo[b]furan-3-boronic acid
Vzorec: C₈H₇BO₃
MW: 161,95 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD06801687
CAS číslo: 317830-83-4