Tisk…
4-Bromoisatin 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromoindoline-2,3-dione
OR3606-25G OR3606-5G OR3606-100G
APOSOR3606-25GEA 1080 CZK
APOSOR3606-25G APOSOR3606-5G APOSOR3606-100G
4-Bromoisatin 98%
4-Bromoisatin
Vzorec: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,0269 g/mol
Bod tání: 253…256 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03618555
CAS číslo: 20780-72-7