Thieno[3,2-b]thiophene-2-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Thieno[3,2-b]thiophen-2-ylboronic acid
OR360558-1G
OR360558-5G
APOSOR360558-1GEA
3110
CZK
APOSOR360558-1G
APOSOR360558-5G
Thieno[3,2-b]thiophene-2-boronic acid
Thieno[3,2-b]thiophene-2-boronic acid
Vzorec:
C₆H₅BO₂S₂ MW: 184.03 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08059468 CAS číslo: 160032-40-6 |