Tisk…
6-Bromoisatin 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-1H-indole-2,3-dione, 6-Bromoindoline-2,3-dione
OR3605-25G OR3605-5G OR3605-100G
APOSOR3605-25GEA 1780 CZK
APOSOR3605-25G APOSOR3605-5G APOSOR3605-100G
6-Bromoisatin 98%
6-Bromoisatin
Vzorec: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,03 g/mol
Bod tání: 274 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01631138
CAS číslo: 6326-79-0