Tisk…
4-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Bromo-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR360478-1G OR360478-5G OR360478-10G
APOSOR360478-1GEA 1740 CZK
APOSOR360478-1G APOSOR360478-5G APOSOR360478-10G
4-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid 98%
4-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BBrO₃
MW: 230,8516 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11856025
CAS číslo: 889849-21-2