Tisk…
2-Bromo-4-pyridineboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Bromopyridin-4-yl)boronic acid, 2-Bromo-4-pyridinylboronic acid, 2-Bromopyridine-4-boronic acid
OR360326-5G
APOSOR360326-5GEA 7180 CZK
APOSOR360326-5G
2-Bromo-4-pyridineboronic acid 98%
2-Bromo-4-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₅BBrNO₂
MW: 201,81 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798244
CAS číslo: 458532-94-0